Documenti fondamentali
1.03672
SAFC
Colesterolo da grasso di lana
extra pure, powdered
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Colesterolo da grasso di lana
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H46O
Numero CAS:
Peso molecolare:
386.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
200-353-2
Livello qualitativo
Stato
powder
P. ebollizione
200 °C (Decomposition)
Punto di fusione
141 °C
Solubilità
insoluble >0.001 g/L
Densità
1.05 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7