Documenti fondamentali
1.00955
Supelco
1,2-dicloroetano
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Cloruro di etilene, Dicloroetano
About This Item
Formula condensata:
ClCH2CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.96
Beilstein:
605264
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
203-458-1
NACRES:
NA.21
Densità del vapore
3.4 (20 °C, vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
87 mmHg ( 25 °C)
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
775 °F
Potenza
670 mg/kg LD50, oral (Rat)
2800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
15.6 %
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
Impurezze
≤0.000002% Cd (Cadmium)
≤0.000002% Co (Cobalt)
≤0.000002% Cr (Chromium)
≤0.000002% Cu (Copper)
≤0.000002% Mn (Manganese)
≤0.000002% Ni (Nickel)
≤0.000002% Pb (Lead)
≤0.000002% Sr (Strontium)
≤0.000005% Al (Aluminium)
≤0.000005% Ba (Barium)
≤0.000005% Mg (Magnesium)
≤0.00001% Zn (Zinc)
≤0.00002% Ca (Calcium)
≤0.00002% K (Potassium)
≤0.00003% Free chlorine (Cl)
≤0.00005% Na (Sodium)
≤0.0001% Fe (Iron)
≤0.0003 meq/g Titrable acid
≤0.030% Water
Colore
APHA: ≤50
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
P. ebollizione
83 °C (lit.)
Punto di fusione
−35 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 13 °C
Densità
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
EMPLURA®
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Specifiche
Saturation Concentration in Air: 350 g/m3 (20 °C) Air
Risultati analitici
Purity (GC)≥ 99.5 %Identity (IR)conformsColor≤ 50 HazenTitrable acid≤ 0.0003 meq/gDensity (d 20 °C/20 °C)about 1.25Free chlorine (Cl)≤ 0.00003 %Al (Aluminium)≤ 0.000005 %Ba (Barium)≤ 0.000005 %Ca (Calcium)≤ 0.00002 %Cd (Cadmium)≤ 0.000002 %Co (Cobalt)≤ 0.000002 %Cr (Chromium)≤ 0.000002 %Cu (Copper)≤ 0.000002 %Fe (Iron)≤ 0.0001 %K (Potassium)≤ 0.00002 %Mg (Magnesium)≤ 0.000005 %Mn (Manganese)≤ 0.000002 %Na (Sodium)≤ 0.00005 %Ni (Nickel)≤ 0.000002 %Pb (Lead)≤ 0.000002 %Sr (Strontium)≤ 0.000002 %Zn (Zinc)≤ 0.00001 %Evaporation residue≤ 0.0020 %Water
≤ 0.030 %≤ 0.030 %
Evaporation Number: 4.1
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup