Documenti fondamentali
900637
Sigma-Aldrich
1,2-dicloroetano
anhydrous, ZerO2®, 99.8%
Sinonimo/i:
Cloruro di etilene, Dicloroetano
About This Item
Formula condensata:
ClCH2CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.96
Beilstein:
605264
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
NACRES:
NA.21
Grado
ZerO2®
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.4 (20 °C, vs air)
Tensione di vapore
87 mmHg ( 25 °C)
Saggio
99.8%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
775 °F
Qualità
anhydrous
Limite di esplosione
15.6 %
dilution
(for analytical testing)
Impurezze
≤0.003% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
P. ebollizione
83 °C (lit.)
Punto di fusione
−35 °C (lit.)
Densità
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Note legali
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jana Hammoud et al.
Carbohydrate research, 486, 107834-107834 (2019-11-07)
Herein, a C-H bond functionalization approach is reported as a new route towards non-natural glycosides having a quaternary position 5. The development of this transformation furthermore reveals that insertion of Rh(II)-carbenes into the C5-H bond is controlled by remote stereoelectronic