D62004
cis-1,2-Dichloroethylene
97%
Sinonimo/i:
cis-1,2-DCE, cis-Acetylene dichloride
About This Item
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.449 (lit.)
P. eboll.
60 °C (lit.)
Punto di fusione
−80 °C (lit.)
Densità
1.284 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl\C=C/Cl
InChI
1S/C2H2Cl2/c3-1-2-4/h1-2H/b2-1-
KFUSEUYYWQURPO-UPHRSURJSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- 2-(6-substituted 3(Z)-hexen-1,5-diynyl)anilines to prepare corresponding substituted carbazoles.
- (Z)-1-aryl-3-henen-1,5-diynes to obtain the corresponding aryl substituted benzotriazoles.
It is used as a linker to synthesize boron-dipyrromethene (BODIPY)-based photosensitizer for photodynamic therapy (PDT). cis-1,2-DCE can also be used as a precursor to synthesize intermediates of sporolide B.
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
42.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
6.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves