Documenti fondamentali
1.01948
Supelco
Bromine
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Bromine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.81
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
Numero indice EU:
231-778-1
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Tensione di vapore
233 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Stato
liquid
Viscosità cinematica
0.314 cSt(20 °C)
P. ebollizione
58.8 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-7.3 °C
Solubilità
35 g/L
Densità
3.12 g/cm3 at 20 °C (liquid)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Br-]
InChI
1S/BrH/h1H/p-1
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Applicazioni
Bromine for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur. CAS 7726-95-6, molar mass 159.81 g/mol.
Risultati analitici
Assay≥ 99.5 %Chlorine (Cl)≤ 500 ppmIodine (I)≤ 10 ppmHeavy metals (as Pb)≤ 2 ppmSulfur compounds (as SO4)≤ 5 ppmAl (Aluminium)≤ 0.050 ppmBa (Barium)≤ 0.100 ppmBe (Beryllium)≤ 0.020 ppmBi (Bismuth)≤ 0.100 ppmCa (Calcium)≤ 0.200 ppmCd (Cadmium)≤ 0.050 ppmCo (Cobalt)≤ 0.020 ppmCr (Chromium)≤ 0.050 ppmCu (Copper)≤ 0.100 ppmFe (Iron)≤ 0.500 ppmGe (Germanium)≤ 0.050 ppmK (Potassium)≤ 0.100 ppmLi (Lithium)≤ 0.020 ppmMg (Magnesium)≤ 0.500 ppmMn (Manganese)≤ 0.020 ppmMo (Molybdenum)≤ 0.020 ppmNa (Sodium)≤ 0.500 ppmNi (Nickel)≤ 0.020 ppmSr (Strontium)≤ 0.020 ppmTi (Titanium)≤ 0.100 ppmTl (Thallium)≤ 0.050 ppmV (Vanadium)≤ 0.050 ppmZn (Zinc)≤ 0.100 ppmZr (Zirconium)≤ 0.100 ppmOrganic bromine compoundspasses testNon volatile matter≤ 50 ppmDensity (d 20/20): about 3.1 g/cm³
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2