09-818
Anti-CARM1 Antibody
from rabbit
Sinonimo/i:
Protein arginine N-methyltransferase 4, coactivator-associated arginine methyltransferase 1, coactivator-associated arginine methyltransferase-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CARM1(10498)
mouse ... Carm1(59035)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
A 1 μg/mL dilution of this lot detected CARM1 in HeLa nuclear extracts. (Figure A).
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Risultati analitici
Included Positive Antigen Control: Catalog # 12-309, HeLa nuclear extract. Add an equal volume of Laemmli reducing sample buffer to 10 μL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced lysate per lane for minigels.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1