07-398
Anti-phospho-NR2B (Ser1303) Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-DEE27, Anti-GluN2B, Anti-MRD6, Anti-NMDAR2B, Anti-NR2B, Anti-NR3, Anti-hNR3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer1303)
Informazioni sul gene
human ... GRIN2B(2904)
mouse ... Grin2B(14812)
rat ... Grin2B(24410)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Oxidative Stress
Neurodegenerative Diseases
Qualità
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Brain tissue
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2