Documenti fondamentali
MABC1158
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-fosfo-MLKL (Ser345), clone 7C6.1
clone 7C6.1, from mouse
Sinonimo/i:
Mixed lineage kinase domain-like protein
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7C6.1, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer345)
Informazioni sul gene
mouse ... Mlkl(74568)
Descrizione generale
La proteina MLKL (UniProt: Q9D2Y4; o proteina simile al dominio delle chinasi di derivazione mista o mixed lineage kinase domain-like protein) nelle specie murine è codificata dal gene Mlkl (Gene ID: 74568). MLKL è una pseudochinasi che svolge un ruolo fondamentale nella necroptosi indotta dal TNF. Livelli elevati di espressione di MLKL sono riscontrabili in timo, colon, intestino, fegato, milza e polmone, mentre nella muscolatura scheletrica, nel cuore e nel rene i livelli d′espressione sono molto più bassi. Nel cervello non è stata rilevata. MLKL viene attivata mediante fosforilazione da RIPK3, con conseguente cambiamento conformazionale essenziale per la necroptosi. Il dominio chinasico di MLKL è cataliticamente inattivo, ma contiene un sito pseudoattivo con un'interazione tra i residui Lys219 e Gln343. Dopo fosforilazione da parte di RIPK3, MLKL assume una conformazione attiva e si omotrimerizza attraverso il suo dominio ammino-terminale a spirale (coiled-coil). La fosforilazione è essenziale anche per l'omotrimerizzazione di MLKL e la sua successiva localizzazione sulla membrana plasmatica. La localizzazione di MLKL sulla membrana citoplasmatica è ritenuta essenziale per l'influsso di Ca2+, che è un evento precoce della necroptosi indotta dal TNF. (Rif.: Cai, Z et al. (2014). Nat. Cell Biol. 16(1): 55-65).
Specificità
Il clone 7C6.1 riconosce specificamente la proteina MLKL fosforilata in Ser345. È mirato a un epitopo di 19 aminoacidi che circonda la Ser345 nella regione C-terminale.
Immunogeno
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente ai 19 aminoacidi che circondano la Ser345 a partire dalla metà C-terminale della proteina MLKL (mixed lineage kinase domain-like) murina.
Applicazioni
Analisi ELISA: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare la proteina fosfo-MLKL (Ser345) in saggi di ELISA (Rodriguez, D.A., et. al. (2016). 23(1):76-88).
Immunocitochimica: un lotto rappresentativo ha rilevato la proteina fosfo-MLKL (Ser345) in applicazioni di immunocitochimica (Rodriguez, D.A., et. al. (2016). 23(1):76-88).
Western blotting: un lotto rappresentativo ha rilevato la proteina fosfo-MLKL (Ser345) in applicazioni di Western blotting (Rodriguez, D.A., et. al. (2016). 23(1):76-88).
Categoria di ricerca
Apoptosi & cancro
Questo anticorpo monoclonale di topo anti-fosfo-MLKL (Ser345), clone 7C6.1, N° Cat. MABC1158, permette di rivelare la proteina MLKL fosforilata in Ser345. È stato testato nelle applicazioni di ELISA, immunocitochimica e Western blotting.
Qualità
Valutata mediante Western blotting di fibroblasti embrionali di topo MLKL -/- esprimenti la proteina MLKL wild-type inducibile da doxociclina e trattati con TNF-alfa e Z-VAD-FMK.
Western blotting: una diluizione 1:4.000 di questo anticorpo ha rivelato la proteina fosfo-MLKL Ser345 in 20 μg di lisato di fibroblasti embrionali di topo MLKL -/- esprimenti il costrutto MLKL wild-type-Flag-C e trattati con TNF-alfa (10 ng/mL) e Z-VAD-FMK (25 μM).
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 54 kDa; calcolato a 54,32 kDa. In alcuni lisati possono essere osservate bande non caratterizzate.
Stato fisico
Formato: purificato
IgG2b monoclonali purificate di topo in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificazione con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Carlos J Nogueras-Ortiz et al.
Cells, 9(7) (2020-07-09)
We have previously shown that blood astrocytic-origin extracellular vesicles (AEVs) from Alzheimer's disease (AD) patients contain high complement levels. To test the hypothesis that circulating EVs from AD patients can induce complement-mediated neurotoxicity involving Membrane Attack Complex (MAC) formation, we
Sulayman Benmerzoug et al.
Nature communications, 9(1), 5226-5226 (2018-12-13)
Silica particles induce lung inflammation and fibrosis. Here we show that stimulator of interferon genes (STING) is essential for silica-induced lung inflammation. In mice, silica induces lung cell death and self-dsDNA release in the bronchoalveolar space that activates STING pathway.
François Sipieter et al.
iScience, 24(9), 103074-103074 (2021-09-28)
ERK1/2 involvement in cell death remains unclear, although many studies have demonstrated the importance of ERK1/2 dynamics in determining cellular responses. To untangle how ERK1/2 contributes to two cell death programs, we investigated ERK1/2 signaling dynamics during hFasL-induced apoptosis and
Xuan Li et al.
Cell death discovery, 7(1), 338-338 (2021-11-10)
Necroptosis, a form of programmed cell death, accounts for many inflammations in a wide range of diseases. Diet-induced obesity is manifested by low-grade inflammation in the mediobasal hypothalamus (MBH), and microglia are implicated as critical responsive components for this process.