07-1348
Anti-phospho-PLK1 (Ser137) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Polo-like kinase 1, Serine/threonine-protein kinase 13, cell cycle regulated protein kinase, polo (Drosophia)-like kinase, polo like kinase, polo-like kinase (Drosophila), polo-like kinase 1 (Drosophila)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
bovine
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer137)
Informazioni sul gene
human ... PLK1(5347)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Kinases & Phosphatases
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PLK1 phosphorylated at Ser137 in lambda phosphatase treated and untreated human placenta tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Lambda phosphatase treated and untreated human placenta tissue lysate.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1