P5998
Monoclonal Anti-hPlk1 (Polo Like Kinase 1) antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 35-206, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
35-206, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.04-0.08 μg/mL using whole extract of HeLa cell line
Isotipo
IgG2b
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PLK1(5347)
mouse ... Plk1(18817)
rat ... Plk1(25515)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- immunofluorescence staining
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Articoli
Quantitative and qualitative western blotting to validate knockdown by esiRNA. Sigma-Aldrich.com