M3567
Anti-Myosin Iβ (Nuclear) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Myh 2, Anti-Myo1c, Anti-Myr 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~120 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, canine, rat
tecniche
indirect immunofluorescence: 1:50 using mouse NIH3T3 cells
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using extract of human HeLa cells nuclei and dog MDCK cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MYO1C(4641)
mouse ... Myo1c(17913)
rat ... Myo1c(65261)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- western blot
- confocal immunofluorescence
- immunogold labeling
- immunofluorescence
- co-immunoprecipitation experiments
- immunostaining
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3