Merck
Tutte le immagini(5)
Key Documents
MABT831
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-recettore per la laminina B, clone BB2SS3F3
clone BB2SS3F3, from mouse
Sinonimo/i:
LMN2R, Integral nuclear envelope inner membrane protein, LBR
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BB2SS3F3, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LBR(3930)
Descrizione generale
Il recettore per la laminina B (UniProt: Q14739; denominato anche proteina integrale della membrana interna dell'involucro nucleare, LMN2R) nell′uomo è codificato dal gene LBR (Gene ID: 3930). Il recettore per la laminina B, la cui struttura attraversa più volte la membrana (multi-pass), ancora la lamina e l'eterocromatina alla membrana nucleare interna. Si tratta di una proteina integrale della membrana dell'involucro nucleare (NE) in interfase. Contiene un dominio Tudor che si trova nei primi 62 amminoacidi. La sua estremità N-terminale risiede nel nucleoplasma, dove si lega alla laminina B e all'eterocromatina, mentre l'estremità C-terminale risiede nella membrana nucleare interna. Durante la mitosi, a seguito della disgregazione dell′involucro nucleare, il recettore per la laminina B si ritira insieme al reticolo endoplasmatico (ER) e ad altre strutture legate all′involucro nucleare, allontanandosi dai cromosomi in fase di condensazione. Per il recettore per la laminina B sono state suggerite tre funzioni vitali all′interno della cellula: a) contribuisce alla ricostituzione del nucleo nella fase post-mitotica; (b) contribuisce alla crescita dell'involucro nucleare durante l′interfase; (c) contribuisce alla compartimentazione dell'eterocromatina all'interno del nucleo in interfase. Durante la mitosi, quando la membrana nucleare interna si disgrega in vescicole che si dissociano dalla lamina e dalla cromatina, il recettore per la laminina B viene fosforilato da Cdk1. Invece, durante l′interfase, quando la membrana nucleare è associata a tali strutture, il recettore viene fosforilato da protein-chinasi diverse. È noto che mutazioni a carico del gene LBR sono responsabili della anomalia di Pelger-Huet, una condizione genetica rara che si caratterizza per anomalie scheletriche, ritardo nello sviluppo e crisi convulsive. Alcune mutazioni causano la displasia di Greenberg che può provocare letalità uterina. (Rif.: Olins, AL., et al. (2010). Nucleus 1(1); 53-70).
Specificità
Il clone BB2SS3F3 rivela il recettore per la laminina B nelle cellule umane. Riconosce un epitopo che si trova entro i primi 211 amminoacidi.
Immunogeno
Frammento ricombinante marcato con tag GST corrispondente ai primi 211 amminoacidi del recettore per la laminina B umano.
Applicazioni
Analisi di immunofluorescenza: con un lotto rappresentativo è stato rivelato il recettore per la laminina B (LBR) nell′intestino tenue di topo C57BL/6 (gentile concessione del Dr. Brian Burke, Institute of Medical Biology, A*STAR, Singapore).
Western blotting: con un lotto rappresentativo è stato rivelato il recettore per la laminina B (LBR) nel lisato di cellule HeLa, lisato di cellule C2C12 di topo e in fibroblasti di topo adulto (MAF) sia LBR+/+ che LBR -/- (gentile concessione del Dr. Brian Burke, Institute of Medical Biology, A*STAR, Singapore).
Immunocitochimica: una diluizione 1:50 di un lotto rappresentativo ha premesso di rivelare il recettore per la laminina B (LBR) in cellule HeLa.
Immunocitochimica: con un lotto rappresentativo è stato rivelato il recettore per la laminina B (LBR) il cellule HeLa e NIE-115 e anche in fibroblasti adulti di topo (MAF LBR+/+ vs MAF LBR-/-) (gentile concessione del Dr. Brian Burke, Institute of Medical Biology, A*STAR, Singapore).
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
L′anticorpo anti-recettore per la laminina B (LBR), clone BB2SS3F3, N° Cat. MABT831, è un anticorpo monoclonale di topo che permette la rivelazione di tale recettore ed è stato testato per l′uso nei saggi di immunocitochimica, immunofluorescenza e Western blotting.
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di tessuto splenico di topo.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 2 µg/mL ha permesso di rivelare il recettore per la laminina B (LBR) in 10 µg di lisato di tessuto splenico di topo.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 55 kDa; calcolato a 70,73 kDa. In alcuni lisati possono essere osservate bande non caratterizzate.
Stato fisico
Formato: purificato
IgG1 monoclonali purificate di topo in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificazione con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash