06-503-I
Anti-Caspase 1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Caspase-1, CASP-1, Interleukin-1 beta convertase, IL-1BC, Interleukin-1 beta-converting enzyme, ICE, IL-1 beta-converting enzyme, p45
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CASP1(834)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Caspases
Qualità
Western Blotting Analysis: 5 µg/mL of this antibody detected Caspase 1 in 10 µg THP-1 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Altre note
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1