06-127
Anti-PDGF Antibody, neutralizing
Upstate®, from goat
Sinonimo/i:
Anti-PDGF-A, Anti-PDGF1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
bovine, pig, mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PDGFA(5154)
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Growth Factors & Receptors
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1