04-290
Anti-EGFR (CT) Antibody, clone 13G8
clone 13G8, from mouse
Sinonimo/i:
ERBB, mENA, ERBB1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
13G8, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Upstate®
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Growth Factors & Receptors
Qualità
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Includes EGF treated Hep2G lysate as a positive control
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato