Documenti fondamentali
05-537
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-FAK, clone 4.47
clone 4.47, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-FADK, Anti-FADK 1, Anti-FAK, Anti-FAK1, Anti-FRNK, Anti-PPP1R71, Anti-p125FAK, Anti-pp125FAK
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4.47, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTK2(5747)
Descrizione generale
La proteina FAK (focal adhesion kinase) è una tirosin-chinasi citoplasmatica che risulta avere un ruolo importante nelle vie di trasduzione del segnale mediato dalle integrine. Nel processo di adesione cellulare mediato dalle integrine, la FAK diviene attivata e fosforilata in tirosina. Nei contatti focali di diverse cellule adese, questa proteina risulta colocalizzata con le integrine e con altre proteine citoscheletriche. È stato proposto che le interazioni fisiche di FAK con il dominio citoplasmatico delle integrine e con le proteine del citoscheletro talina, paxillina e/o tensina abbiano un ruolo cruciale nell'attivazione di FAK perché ne facilitano l'oligomerizzazione e la transfosforilazione. La fosforilazione in tirosina di FAK aumenta rapidamente quando stimolata da svariate molecole di trasduzione del segnale, incluse quelle che regolano lo sviluppo embrionale e la proliferazione, migrazione e apoptosi cellulare, di conseguenza la domanda di metodi di studio efficienti è in crescita.
Specificità
Riconosce p125FAK; non mostra reattività crociata con Pyk-2.
Immunogeno
Proteina di fusione con GST corrispondente ai residui 1-423 della proteina FAK (focal adhesion kinase) umana.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Trasduzione del segnale
L′anticorpo anti-FAK, clone 4.47, è un anticorpo convalidato per l′uso nei saggi di IC, IH, IP & WB.
Sottocategoria di ricerca
Trasduzione del segnale a livello di citoscheletro
Qualità
Valutata di routine mediante immunoblotting su lisato per RIPA di cellule 3T3/A31, PC-12, Hep-G2, SW 620 o Jurkat
Descrizione del bersaglio
125 kDa
Linkage
Sostituisce: 04-591
Stato fisico
Formato: purificata
Immunoglobuline purificate per immunoaffinità con proteina G in Tris-glicina 0,2 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M, EDTA 0,1 mM, azoturo di sodio 0,05% prima dell′aggiunta di glicerolo portato al 30%
Purificazione con proteina G
Stoccaggio e stabilità
A -20°C si conserva per 2 anni dalla data di spedizione. Suddividere in aliquote per evitare di scongelare e ricongelare ripetutamente. Per massimizzare la quantità di prodotto recuperato, centrifugare il contenitore originale una volta scongelato prima di togliere il tappo.
Risultati analitici
Controllo
Controllo antigenico positivo: N° Cat. 12-305, lisato di cellule 3T3/A31. Aggiungere 2,5 μL di 2-mercaptoetanolo/100 μL di lisato e bollire per 5 minuti per ottenere una preparazione ridotta. Caricare 20 μg di lisato ridotto per corsia di minigel.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Targeted inhibition of FAK, PYK2 and BCL-XL synergistically enhances apoptosis in ovarian clear cell carcinoma cell lines.
Yoon, H; Choi, YL; Song, JY; Do, I; Kang, SY; Ko, YH; Song, S; Kim, BG
Testing null
FAK/PYK2 promotes the Wnt/?-catenin pathway and intestinal tumorigenesis by phosphorylating GSK3?.
Gao, C; Chen, G; Kuan, SF; Zhang, DH; Schlaepfer, DD; Hu, J
eLife null
FAK inhibition decreases cell invasion, migration and metastasis in MYCN amplified neuroblastoma.
Megison, ML; Stewart, JE; Nabers, HC; Gillory, LA; Beierle, EA
Clinical & Experimental Metastasis null
Nazifa Banu et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 20(12), 2150-2152 (2006-08-31)
Class 3 semaphorins (sema 3) are secreted guidance proteins. Sema 3A expressed by endothelial cells controls vascular morphogenesis through integrin inhibition. Sema 3C is required for normal cardiovascular patterning. Here we examined the potential role of sema 3C as regulator
Nicoletta I Petridou et al.
PloS one, 7(8), e42577-e42577 (2012-08-11)
The Focal Adhesion Kinase is a well studied tyrosine kinase involved in a wide number of cellular processes including cell adhesion and migration. It has also been shown to play important roles during embryonic development and targeted disruption of the