P6749
Anti-p53 antibody, Mouse monoclonal
clone PAb1801, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-TRP53, Anti-Transformation-related protein 53
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PAb1801, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~53 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.03-0.06 μg/mL using total cell extract of A431 cells
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TP53(7157)
Descrizione generale
p53 is a tumor suppressor gene expressed in a wide variety of tissues. It is a tetrameric nuclear DNA-binding phosphoprotein. The gene encoding it is localized on human chromosome 17p13.1 and mouse chromosome 11.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
p53 regulates gene expression, cell cycle control and functions as a tumor suppressor. Inactivation of p53 is closely tied to cancer development.