B-905
Benzodiazepine Internal Standard-3 solution
0.5-1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1.0 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
Composizione
7-Aminoclonazepam-D4, 0.5 mg/mL
7-Aminoflunitrazepam-D7, 0.5 mg/mL
α-Hydroxytriazolam-D4, 1.0 mg/mL
Confezionamento
ampule of 1.0 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland)
Concentrazione
0.5-1.0 mg/mL in acetonitrile
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Note legali
Analita
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)