B-096
Brorphine hydrochloride solution
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL ((as free base)), Cerilliant®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
ampule of 1 mL ((as free base))
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1 mg/mL in methanol
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Descrizione generale
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C