A-915
7-Aminoclonazepam solution
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Caratteristiche
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in acetonitrile
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC1=CC=C2C(C(C3=C(Cl)C=CC=C3)=NCC(N2)=O)=C1
InChI
1S/C15H12ClN3O/c16-12-4-2-1-3-10(12)15-11-7-9(17)5-6-13(11)19-14(20)8-18-15/h1-7H,8,17H2,(H,19,20)
HEFRPWRJTGLSSV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2 °C - closed cup