Key Documents
900412E
Avanti
oleic acid(17-yne)
Avanti Research - A Croda Brand 900412E, ethanol solution
Sinonimo/i:
(Z)-octadec-9-en-17-ynoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H30 O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.43
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Forma fisica
ethanol solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (900412E-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 900412E
Concentrazione
1 mg/mL (900412E-1mg)
Tipo di lipide
click reagents
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Oleic acid (17-yne) is a click chemistry reagent useful for membrane research. The clickable alkyne group may be used to probe cholesterol binding interactions in living cells.
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (900412E-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13.0 °C - closed cup