Key Documents
890899P
Avanti
DODMA
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1,2-dioleyloxy-3-dimethylaminopropane; N,N-Dimethyl-2,3-bis[(9Z)-9-octadecen-1-yloxy]-1-propanamine, Avanti Polar Lipids
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C41H81NO2
Peso molecolare:
620.09
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Origine biologica
synthetic
Saggio
>99 (TLC)
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
cationic lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O(CCCCCCCCC=CCCCCCCCC)CC(OCCCCCCCCC=CCCCCCCCC)CN(C)C
Descrizione generale
Cationic lipids like DODMA are recognized as non-viral transporters for gene therapy. DODMA is employed in the creation of cationic liposomes or lipid nanoparticles (LNP) that require a neutral or minimal zeta potential. DODMA exhibits high efficacy in encapsulating nucleic acids because it can temporarily lower the pH.
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3