890898P
Avanti
DOTMA
Avanti Polar Lipids
Sinonimo/i:
1,2-di-O-octadecenyl-3-trimethylammonium propane (chloride salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 2 × 100 mg (890898P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (890898P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Polar Lipids
applicazioni
advanced drug delivery
Tipo di lipide
cationic lipids
transfection
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)COCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC.[Cl-]
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol