Key Documents
860754P
Avanti
3-O-methyl sphingosine (d18:1)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
3-O-methyl D-erythro-sphingosine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H39NO2
Peso molecolare:
313.52
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860754P-1MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860754P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3