Documenti fondamentali
860495P
Avanti
Monomethyl Sphingosine (d18:1)
Avanti Research - A Croda Brand 860495P, powder
Sinonimo/i:
N-methyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H39NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
313.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (860495P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 860495P
Tipo di lipide
deuterated lipids
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@@](NC)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
LUMQNHNDMLZNDJ-OVMWUVNSSA-N
Descrizione generale
Monomethyl sphingosine or N-methyl-D-erythro-sphingosine is a N-methyl derivative of sphingosine
Applicazioni
Monomethyl sphingosine or N-methyl-D-erythro-sphingosine may be used as one of the substrates for sphingosine methyltransferase to test its substrate specificity in rat kidney homogenate.
Azioni biochim/fisiol
Monomethyl sphingosine inhibits protein kinase C. It also modulates other protein kinases and enzymes involved in signal transduction.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860495P-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)