860720P
Avanti
Lyso iGB3 (synthetic)
powder
Sinonimo/i:
Isoglobotriaosylsphingosine
Saggio
99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
package of 1 × 500 μg (860720P-500UG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Isoglobotriaosylsphingosine (Lyso iGB3) is a truncated form of iGb3. It is a β-linked glycolipid. Isogloboside 3 (iGb3) is a glycosphingolipid.
Azioni biochim/fisiol
Isogloboside 3 (iGb3) acts as an endogenous ligand for natural killer T (NKT) cells.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860720P-500UG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Synthesis and biological evaluation of alpha-galactosylceramide (KRN7000) and isoglobotrihexosylceramide (iGb3)
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 16(8), 2195-2199 (2006)
Psychosine variants as antigens for natural killer T cells
Chemical Science, 8(3), 2204-2208 (2017)