Key Documents
860437P
Avanti
Galactosyl(α)Sphingsosine(D18:1)
Avanti Polar Lipids, powder
Sinonimo/i:
D-galactosyl-α 1-1’-D-erythro-sphingsosine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H47NO7
Numero CAS:
Peso molecolare:
461.63
Codice UNSPSC:
12352211
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Avanti Polar Lipids
Confezionamento
pkg of (pkg of 1 X 1 mg (860437P-1MG))
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@H]1[C@@H](OC[C@H](N)[C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1O
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860437P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3