Documenti fondamentali
860133P
Avanti
GD3 Sphingosine (d18:1)
new
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
GD3 Ganglioside (Neu5Aca2,8Neu5Aca2,3Galb1,4Glcb-Sphingosine(d18:1))
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C52H91N3O28
Peso molecolare:
1206.28
Codice UNSPSC:
12352211
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥99%
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860133P-1MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@@H](N)CO[C@@H]1OC(CO)[C@@H](O[C@@H]2OC(CO)[C@H](O)C(O[C@@]3(CC(O)[C@@H](NC(C)=O)C(O3)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@]3(CC(O)[C@@H](NC(C)=O)C(O3)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O)C(O)=O)C2O)C(O)C1O
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860133P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)