860080P
Avanti
18:1 Lactosyl PE
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-lactosyl (ammonium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-lactosyl (ammonium salt)
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (860080P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860080P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (860080P-50mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP(OCCNCC(O)C(O)[C@@H]([C@H](O)CO)O[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O)([O-])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C53H100NO18P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-46(59)67-40-42(70-47(60)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)41-69-73(65,66)68-36-35-54-37-43(57)48(61)52(44(58)38-55)72-53-51(64)50(63)49(62)45(39-56)71-53;/h17-20,42-45,48-58,61-64H,3-16,21-41H2,1-2H3,(H,65,66);1H3/b19-17-,20-18-;/t42-,43?,44?,45?,48?,49+,50?,51?,52-,53+;/m1./s1
POKKWVSABAYGGQ-GDPHZLNSSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3