850528P
Avanti
Mal(11.2)
tridecan-3-yloxy-β-D-maltoside, powder
Sinonimo/i:
3-tridecyl-Β-D-maltopyranoside
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 g (850528P-1g)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850528P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@@H](OC(CC)CCCCCCCCCC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2
InChI
CAAOONAGUQWVFE-MXEARUNBSA-N
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)