810144P
Avanti
16:0 NBD PE
Avanti Research™ - A Croda Brand, powder
Sinonimo/i:
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl) (ammonium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (810144P-1mg)
pkg of 5 × 1 mg (810144P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- for use in the bilayer, as fluorescent probe, together with encapsulated doxorubicin (DXR) for the preparation of planar-supported lipid bilayers (PSLB) of 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DPPC)
- used in fluorescence control experiment
- for labelling giant plasma membrane vesicles
Azioni biochim/fisiol
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
810144P-1MG | 4061835185344 |
810144P-5MG | 4061835185351 |