810146P
Avanti
Egg Liss Rhod PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 810146P, powder
Sinonimo/i:
L-α-Phosphatidylethanolamine-N-(lissamine rhodamine B sulfonyl) (Ammonium Salt) (Egg-Transphosphatidylated, Chicken)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (810146P-1mg)
pkg of 5 × 1 mg (810146P-5mg)
pkg of 5 × 2 mg (810146P-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 810146P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol