468495
1,1′-Dioctadecyl-3,3,3′,3′-tetramethylindocarbocyanine perchlorate
97%
Sinonimo/i:
DiI
Saggio
97%
Stato
crystalline
Composizione
Carbon: 73.2-78.5%
Nitrogen: 2.7-3.3%
tecniche
titration: suitable
Colore
dark purple
Punto di fusione
68 °C (dec.) (lit.)
λmax
549 nm
ε (coefficiente d’estinzione)
≥10000 at 276-282 nm in methanol at 0.01 g/L
≥130000 at 546-552 nm in methanol at 0.01 g/L
≥70000 at 514-520 nm in methanol at 0.01 g/L
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCCN1c2ccccc2C(C)(C)/C1=C\C=C\C3=[N+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)c4ccccc4C3(C)C
InChI
1S/C59H97N2.ClHO4/c1-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-41-50-60-54-46-39-37-44-52(54)58(3,4)56(60)48-43-49-57-59(5,6)53-45-38-40-47-55(53)61(57)51-42-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-2;2-1(3,4)5/h37-40,43-49H,7-36,41-42,50-51H2,1-6H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
JVXZRNYCRFIEGV-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
468495-500MG | |
468495-100MG | 4061832358550 |