810157P
Avanti
14:0 Liss Rhod PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 810157P, powder
Sinonimo/i:
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(lissamine rhodamine B sulfonyl) (ammonium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (810157P-1mg)
pkg of 5 × 1 mg (810157P-5mg)
pkg of 5 × 2 mg (810157P-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 810157P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Confezionamento