Documenti fondamentali
858140P
Avanti
13:0 Lyso PS
1-tridecanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), powder
Sinonimo/i:
1-tridecanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); 1-tridecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); PS(13:0/0:0); 110722
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H37NNaO9P
Numero CAS:
Peso molecolare:
477.46
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Saggio
99% (LPS; may contain up to 15% of the 2-LPS isomer, TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (858140P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 858140P
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C19H38NO9P.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-18(22)27-13-16(21)14-28-30(25,26)29-15-17(20)19(23)24;/h16-17,21H,2-15,20H2,1H3,(H,23,24)(H,25,26);/q;+1/p-1/t16-,17+;/m1./s1
BRVABNHOEIJCON-PPPUBMIESA-M
Categorie correlate
Applicazioni
13:0 Lyso PS has been used as an internal standard for lipid extraction using electrophoresis. It has also been used as a standard to optimize the conditions for the synthesis, purification and mass spectrometric characterization of stable isotope-labeled amadori-glycated phospholipids.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (858140P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)