857458M
Avanti
16:0 aldehyde
Avanti Research™ - A Croda Brand 857458M, methylene chloride solution
Sinonimo/i:
hexadecanal
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>90% (contains dimer, trimer, tetramer, TLC)
Forma fisica
methylene chloride solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (857458M-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 857458M
Concentrazione
1 mg/mL (857458M-1mg)
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCC([H])=O
InChI
1S/C16H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h16H,2-15H2,1H3
NIOYUNMRJMEDGI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
WGK 2