269239
Tridecanal
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
Tridecyl aldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
90%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.438 (lit.)
P. ebollizione
132-136 °C/8 mmHg (lit.)
Densità
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCC=O
InChI
1S/C13H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14/h13H,2-12H2,1H3
BGEHHAVMRVXCGR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?