D221600
1-Dodecene
95%
Sinonimo/i:
n-Dodec-1-ene, alpha-Dodecene
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5.8 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.2 mmHg ( 20 °C)
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
491 °F
Limite di esplosione
~4.7 %
Impurezze
≤2.0% 2-butyl-1-octene
≤2.0% 2-ethyl-1-decene
≤2.0% n-dodecane
Indice di rifrazione
n20/D 1.429 (lit.)
P. eboll.
214-216 °C (lit.)
Punto di fusione
−35 °C (lit.)
Densità
0.758 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C12H24/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3
CRSBERNSMYQZNG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Preparation of linear phenyldodecanes by reacting with benzene using various acid catalysts.
- Hydroformylation reaction by microemulsion method in the presence of rhodium catalyst.
- Synthesis of synthetic lubricants using chromium catalysts via trimerization.
- Alkylation of toluene
- Polymerization using various supported catalysts.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
73 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?