U1303
2-Undecanone
99%
Sinonimo/i:
Methyl nonyl ketone
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5.9 (vs air)
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.43 (lit.)
P. eboll.
231-232 °C (lit.)
Punto di fusione
11-13 °C (lit.)
Densità
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C11H22O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(2)12/h3-10H2,1-2H3
KYWIYKKSMDLRDC-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?