D104205
Dihexyl ketone
97%
Sinonimo/i:
7-Tridecanone
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5CO(CH2)5CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.34
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
P. ebollizione
264 °C (lit.)
Punto di fusione
30-32.5 °C (lit.)
Densità
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCC(=O)CCCCCC
InChI
1S/C13H26O/c1-3-5-7-9-11-13(14)12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
ULIAPOFMBCCSPE-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Ming Wang et al.
Chemistry, an Asian journal (2018-05-10)
The large polydispersity index of functional pendant polymers has hindered their application in semiconductors. Herein, a novel pendant polymer with perylenediimide (PDI) in the side chains was successfully synthesized through ring-opening metathesis polymerization (ROMP) with a very low polydispersity index.