Documenti fondamentali
8.18677
Sigma-Aldrich
Lauraldehyde
for synthesis
Sinonimo/i:
Lauraldehyde, Dodecanal, Dodecylaldehyde
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)10CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
Numero indice EU:
203-983-6
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<300 hPa ( 50 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
200 °C
Potenza
23000 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
237-239 °C/1013 hPa
Punto di fusione
11-13 °C
Temp. transizione
flash point 101 °C
Densità
0.83 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h12H,2-11H2,1H3
HFJRKMMYBMWEAD-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.830 - 0.840
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C - closed cup