855779C
Avanti
22:0 Lyso PC
1-behenoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinonimo/i:
1-docosanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(22:0/0:0)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (855779C-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 855779C
Concentrazione
10 mg/mL (855779C-25mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)