860389P
Avanti
26:0-d4 Lyso PC
1-hexacosanoyl-d4-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinonimo/i:
1-hexacosanoyl(12,12,13,13-D4)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860389P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (860389P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860389P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)