Documenti fondamentali
852465P
Avanti
C18(Plasm) LPC
1-O-1′-(Z)-octadecenyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinonimo/i:
PC(18:1p/0:0); 110694
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H54NO6P
Numero CAS:
Peso molecolare:
507.68
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (852465P-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 852465P
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
C18(Plasm) LPC is a plasmalogen.
Applicazioni
C18(Plasm) LPC has been used to test the lysoplasmalogenase activity of YhhN proteins.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (852465P-10mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
The YhhN protein of Legionella pneumophila is a Lysoplasmalogenase
Jurkowitz MS, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1848(2), 742-751 (2015)
Marianne S Jurkowitz et al.
Biochimica et biophysica acta, 1848(2), 742-751 (2014-12-03)
Lysoplasmalogenase catalyzes hydrolytic cleavage of the vinyl-ether bond of lysoplasmalogen to yield fatty aldehyde and glycerophospho-ethanolamine or glycerophospho-choline. We recently purified lysoplasmalogenase from rat liver microsomes and identified the protein as TMEM86B, an integral membrane protein that is a member