850532P
Avanti
8.7 MAG
Avanti Polar Lipids 850532P, powder
Sinonimo/i:
1-(8Z-pentadecenoyl)-rac-glycerol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
PM
314.46 g/mol
Confezionamento
pkg of 2 × 100 mg (with screw cap (850532P-200mg))
pkg of 5 × 100 mg (with screw cap (850532P-500mg))
pkg of 1 × 25 mg (with screw cap (850532P-25mg))
Produttore/marchio commerciale
Avanti Polar Lipids 850532P
tecniche
protein sequencing: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCC/C=C\CCCCCCC(OCC(O)CO)=O
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol