850535O
Avanti
9.7 MAG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1-(9Z-hexadecenoyl)-rac-glycerol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
oil
PM
328.49 g/mol
Confezionamento
pkg of 10 × 0.1 g (with screw cap (850535O-1g))
pkg of 2 × 100 mg (with screw cap (850535O-200mg))
pkg of 5 × 100 mg (with screw cap (850535O-500mg))
pkg of 1 × 25 mg (with screw cap (850535O-25mg))
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
tecniche
protein sequencing: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCC/C=C\CCCCCCCC(OCC(O)CO)=O
InChI
1S/C19H36O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-17-18(21)16-20/h7-8,18,20-21H,2-6,9-17H2,1H3/b8-7-
KVYUBFKSKZWZSV-FPLPWBNLSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3