850454P
Avanti
16:0-14:0 PC
1-palmitoyl-2-myristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinonimo/i:
1-hexadecanoyl-2-tetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PMPC; PC(16:0/14:0)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (850454P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850454P
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
UIXXHROAQSBBOV-PSXMRANNSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)