850372P
Avanti
23:0 PC
1,2-ditricosanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinonimo/i:
PC(23:0/23:0)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (850372P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850372P
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C54H108NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-53(56)60-50-52(51-62-64(58,59)61-49-48-55(3,4)5)63-54(57)47-45-43-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h52H,6-51H2,1-5H3/t52-/m1/s1
XGMMADXONKETMF-OIVUAWODSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- in unilamellar liposomes preparation to study its interaction with single-strand phosphorothioate oligonucleotides (ONs)
- as an internal standard to validate the extracted lipids from bovine plasma
- as an internal standard to quantify fatty acids and cholesterol in H1299 cells
Azioni biochim/fisiol
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)