Key Documents
792575C
Avanti
18:1-16:0 Phosphatidylethanol-IsoPure
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1-palmitoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (IsoPure)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C39H74NaO8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
724.96
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
chloroform solution
Confezionamento
package of 1 × 1 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
applicazioni
lipidomics
metabolomics
Tipo di lipide
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCC)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (792575C-10MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3