840514P
Avanti
16:0-18:1 Phosphatidylethanol
Avanti Research™ - A Croda Brand 840514P, powder
Sinonimo/i:
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanol (sodium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 2 × 100 mg (840514P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (840514P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 840514P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol